Learn More
Hirschmann™ Aspirette™ Vacuum Tweezers
Vacuum tweezers for picking up and positioning diverse plane objects up to a maximum piece weight of 70 g.
Marca:  Hirschmann™ 9901500
Codice prodotto. 10454861
  • 317.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Delivery complete with 1 power supply unit and charger
  • Includes 3 suction nozzles and suction cups with 3.2, 6 and 10 mm diameters
  • 230 Volt, Euro plug
Specifica
Specifica
230 V, Euro plug
Picking up, positioning plane objects
Vacuum Tweezers
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Aspirette™ Vacuum Tweezers > 230 Volt; Euro plug