Learn More
Astragaloside I, MedChemExpress
MedChemExpress Astragaloside I, one of the main active ingredients in Astragalus membranaceus, has osteogenic properties. Astragaloside I stimulates osteoblast differentiation through the Wnt/β-catenin signaling pathway.
83.70€ - 139.05€
Specifica
CAS | 84680-75-1 |
---|---|
Formula molecolare | C45H72O16 |
Molecular Weight (g/mol) | 869.04 |
Percent Purity | 98.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16488978
|
Medchem Express
HY-N0432 |
10 mg |
139.05€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16431408
|
Medchem Express
HY-N0432 |
5 mg |
83.70€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Astragaloside I, one of the main active ingredients in Astragalus membranaceus, has osteogenic properties. Astragaloside I stimulates osteoblast differentiation through the Wnt/β-catenin signaling pathway.Specifica
84680-75-1 | |
C45H72O16 | |
869.04 | |
98.0% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.