Learn More
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin, the first cell-permeable ATP analogue, is an efficient kinase cosubstrate. ATP-polyamine-biotin promotes biotin labeling of kinase substrates in live cells.
Marca:  MedChemExpress HY-D0183
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16421168
  • 2343.60€ / 5mg
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
5 mg
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
1800401-93-7
H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming)
Biochemical Assay Reagents
Room temperature
945.85 g/mol
HBV
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.