Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Il respiratore per polveri della serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
Marca: 3M™ 7100134311
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
- Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
- Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
- Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
- Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
- Fabbricato nel Regno Unito
Specifica
20 | |
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved | |
Flat-fold | |
FFP3 | |
Pieghevoli | |
No | |
Polyisoprene | |
Up to 50 x TLV | |
Non-sterile | |
242 mm | |
212 mm | |
No |
CE Approved | |
White | |
Single-use | |
Polypropylene | |
Standard | |
No | |
9330+Gen3 | |
20/Pk. | |
Flat-fold | |
87 mm | |
304 g |
3M Aura 9300PlusGen3 Brochure
Dimensione file: 3.1 MB
3M Aura 9300PlusGen3 Flyer
Dimensione file: 1 MB
Titolo del prodotto
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 > FFP3, APF20, red headband, unvalved, 20/Pk.