Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Lightweight and foldable. The 3M Aura Particulate Respirator uses a unique three-panel design for greater comfort and easy communication.
Marca:  3M™ 7000088835
30.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12932505
  • 51.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Provide reliable and comfortable protection from a range of airborne disposable hazards
  • Minimize contamination risks to food or pharmaceutical production processes
  • Made without staples or small detachable parts
  • Cool Flow™ exhalation valve option provides effective removal of heat and moisture build up for a more comfortable wear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 149:2001 + A1:2009
FFP2
FFP2
Cool Flow™ exhalation valve
Aluminum
Blue
Yes
Exposure to airborne duest particles and non-volatile liquid particles
Thermoplastic Elastomer
Airborne dust and non-volatile liquid particles