Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Lightweight and foldable. The 3M Aura Particulate Respirator uses a unique three-panel design for greater comfort and easy communication.
47.90€ - 110.53€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12932505
|
3M™
7000088835 |
FFP2 |
47.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12942505
|
3M™
7000088836 |
FFP3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Provide reliable and comfortable protection from a range of airborne disposable hazards
- Minimize contamination risks to food or pharmaceutical production processes
- Made without staples or small detachable parts
- Cool Flow™ exhalation valve option provides effective removal of heat and moisture build up for a more comfortable wear