Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Aura™
Lightweight and foldable. The 3M Aura Particulate Respirator uses a unique three-panel design for greater comfort and easy communication.
Marca:  3M™ 7000088836
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12942505
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Provide reliable and comfortable protection from a range of airborne disposable hazards
  • Minimize contamination risks to food or pharmaceutical production processes
  • Made without staples or small detachable parts
  • Cool Flow™ exhalation valve option provides effective removal of heat and moisture build up for a more comfortable wear
Specifica
Specifica
FFP3