Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39610
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca:  Abeba™ 39610/40
50.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15651248
  • 64.50€ / 1 paio
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Blue
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
40
39610
Blue
Slip-resistant