Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39610
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
60.16€ - 62.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Colore | Blue |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 39610 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15611248
|
Abeba™
39610/36 |
36 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15621248
|
Abeba™
39610/37 |
37 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15631248
|
Abeba™
39610/38 |
38 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15641248
|
Abeba™
39610/39 |
39 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15651248
|
Abeba™
39610/40 |
40 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15661248
|
Abeba™
39610/41 |
41 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15671248
|
Abeba™
39610/42 |
42 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15681248
|
Abeba™
39610/43 |
43 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15691248
|
Abeba™
39610/44 |
44 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15601258
|
Abeba™
39610/45 |
45 |
62.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15611258
|
Abeba™
39610/46 |
46 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Blue
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Blue | |
Slip-resistant | |
39610 |