Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39620
Antistatic and autoclavable at 135°C for 5 minutes. High slip resistance. Washing at 60°C.
Marca: Abeba™ 39620/39
43.24 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Green
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
39 | |
39620 |
Green | |
Slip-resistant |