Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39620
Antistatic and autoclavable at 135°C for 5 minutes. High slip resistance. Washing at 60°C.
64.50€ - 66.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Colore | Green |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 39620 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15621258
|
Abeba™
39620/36 |
36 |
66.45€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15631258
|
Abeba™
39620/37 |
37 |
66.45€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15641258
|
Abeba™
39620/38 |
38 |
64.50€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15651258
|
Abeba™
39620/39 |
39 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15661258
|
Abeba™
39620/40 |
40 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15671258
|
Abeba™
39620/41 |
41 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15681258
|
Abeba™
39620/42 |
42 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15691258
|
Abeba™
39620/43 |
43 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15601268
|
Abeba™
39620/44 |
44 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15611268
|
Abeba™
39620/45 |
45 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15621268
|
Abeba™
39620/46 |
46 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Green
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Green | |
Slip-resistant | |
39620 |