Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39630
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca:  Abeba™ 39630/36
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55000kg
Codice prodotto. 15631268
  • 60.16€ / 1 paio
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoclavable, sterilisable special material
  • Orange
  • Slip resistance outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
36
39630
Orange
Slip-resistant