Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39630
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
60.16€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
---|---|
Colore | Orange |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 39630 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15631268
|
Abeba™
39630/36 |
36 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15641268
|
Abeba™
39630/37 |
37 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15651268
|
Abeba™
39630/38 |
38 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15661268
|
Abeba™
39630/39 |
39 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15671268
|
Abeba™
39630/40 |
40 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15681268
|
Abeba™
39630/41 |
41 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15691268
|
Abeba™
39630/42 |
42 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15601278
|
Abeba™
39630/43 |
43 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15611278
|
Abeba™
39630/44 |
44 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15621278
|
Abeba™
39630/45 |
45 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15631278
|
Abeba™
39630/46 |
46 |
60.16€
1 paio |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Autoclavable, sterilisable special material
- Orange
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Orange | |
Slip-resistant | |
39630 |