Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39630
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca: Abeba™ 39630/38
56.54 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49500kg
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Autoclavable, sterilisable special material
- Orange
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
38 | |
39630 |
Orange | |
Slip-resistant |