Learn More
BRAND™ Sacchetti in polipropilene sterilizzabili in autoclave
In polipropilene o poliammide. I sacchi per smaltimento autoclavabili BRAND™ sono destinati alla raccolta di articoli monouso. Sacchi in polipropilene autoclavabili a 121°C. Sacchi in poliammide autoclavabili a 134°C o sterilizzabili con aria calda a 180°C
Marca:  BRAND™ 759710
29.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21877" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10058780
  • 37.75€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For collection of disposable items after use. Caution! Risk of injury: Never put sharp objects such as needles into plastic bags.
  • Bags must be open during sterilization.
  • Polypropylene bags autoclavable at 121°C
  • Polyamide bags autoclavable at 134°C or can be sterilized with hot air at 180°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300 mm
200 mm
Autoclaving items for disposal
Poliammide