Learn More
BRAND™ Sacchetti in polipropilene sterilizzabili in autoclave
In polipropilene o poliammide. I sacchi per smaltimento autoclavabili BRAND™ sono destinati alla raccolta di articoli monouso. Sacchi in polipropilene autoclavabili a 121°C. Sacchi in poliammide autoclavabili a 134°C o sterilizzabili con aria calda a 180°C
20.50€ - 37.75€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Autoclavaggio di articoli per lo smaltimento |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10717091
|
BRAND™
759705 |
Polipropilene |
20.50€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10058780
|
BRAND™
759710 |
Poliammide |
37.75€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Per la raccolta di articoli monouso. Attenzione! Rischio di lesioni: Non inserire oggetti appuntiti, ad esempio gli aghi, nei sacchi di plastica.- I sacchi devono essere aperti durante la sterilizzazione.
- Sacchi in polipropilene autoclavabili a 121 °C
- Sacchi in poliammide autoclavabili a 134 °C o sterilizzabili con aria calda a 180 °C
Specifica
300 mm | |
200 mm | |
Autoclavaggio di articoli per lo smaltimento |
Titolo del prodotto
BRAND™ Sacchetti in polipropilene sterilizzabili in autoclave