Learn More
Buerkle™ Autoclavable Transparent Silicone Tubing
Autoclavable Transparent Silicone Tubing – Very flexible, transparent hose. Good resistance against weak acids and alkalis.
Marca:  Buerkle™ 8881-0812
Codice prodotto. 17290634
  • 189.00€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Attention: changed roll length!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Transparent
  • Temperature -60 °C up to +180 °C
  • Autoclavable, ethylene oxide
  • Suitable for food
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs
8 mm
25 m
-60°C
60 (Shore A, ±5)
Autoclavable
12 mm
2 mm
Trasparente
180°C
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Buerkle™ Autoclavable Transparent Silicone Tubing > 25 m