Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
49.00€ - 574.00€
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo di chiusura Elastic
Autoclavabile Autoclavable
Include Printed in English and Spanish
Spessore 2 mil
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
18316523
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01826A
Clear 24 x 12 in. (61 x 30 cm) 2 to 3 gal.
102.00€
pezzi 200
18508066
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01826C
Clear 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 13 to 16 gal.
305.00€
pezzi 200
18528066
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01826D
Clear 38 x 31 in. (97 x 79 cm) 20 to 30 gal.
398.00€
pezzi 200
18386523
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01826E
Clear 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal.
276.00€
pezzi 100
18366503
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01828E
Red 48 x 37 in. (122 x 94 cm) 44 gal.
574.00€
pezzi 100
18306523
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01826B
Clear 30 x 24 in. (76 x 61 cm) 12 to 14 gal.
153.00€
pezzi 200
18306533
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01828A
Red 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1 to 2 gal.
49.00€
pezzi 200
18376503
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01828B
Red 19 x 14 in. (48 x 36 cm) 3 to 4 gal.
94.00€
pezzi 200
18518066
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01828C
Red 23 x 19 in. (58 x 48 cm) 7 to 10 gal.
143.00€
pezzi 200
18386503
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01828D
Red 35 x 25 in. (89 x 64 cm) 13 to 16 gal.
276.00€
pezzi 200
Descrizione
Descrizione
Printed style bags
  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures
Compliance
Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifica
Specifica
OSHA, 29 CFR1910.1030
Autoclavable
2 mil
140°C
Elastic
Printed in English and Spanish