Learn More
Steris™ Nastro indicatore per autoclave
Changes when exposed to the specific sterilant. Ecolab™ Autoclave Indicator Tape verifies exposure to the sterilization process without the need to open packs or check records.
Marca: Steris™ 0163
Descrizione
- Buff colour, plain or with green stripes
- Available widths: 24mm or 18mm
- Length: 50m roll
Specifica
Sì | |
Lucido con strisce verdi | |
Non-sterile | |
1 rotolo | |
50 m |
Nastro indicatore per autoclave, lucido con strisce verdi | |
Nastro indicatore di sterilizzazione | |
Processi di sterilizzazione | |
24 mm x 50 m | |
24 mm |