Learn More
Steris™ Nastro indicatore per autoclave
Changes when exposed to the specific sterilant. Ecolab™ Autoclave Indicator Tape verifies exposure to the sterilization process without the need to open packs or check records.
6.60€ - 11.35€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Descrizione | Nastro indicatore per autoclave, lucido con strisce verdi |
Colore | Lucido con strisce verdi |
Product Type | Nastro indicatore di sterilizzazione |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15691934
|
Steris™
0162 |
Buff with Green Stripes | 18 mm x 50 m |
6.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15601944
|
Steris™
0163 |
Lucido con strisce verdi | 24 mm x 50 m |
11.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Buff colour, plain or with green stripes
- Available widths: 24mm or 18mm
- Length: 50m roll
Specifica
Sì | |
Lucido con strisce verdi | |
Non-sterile | |
1 rotolo |
Nastro indicatore per autoclave, lucido con strisce verdi | |
Nastro indicatore di sterilizzazione | |
Processi di sterilizzazione | |
50 m |