Learn More
JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoclave
Economical, semiautomatic, desktop autoclave. JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoclave is constructed with an AISI 304 stainless steel external case and top.
Marca: JP Selecta™ 4001745
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- AISI 304 stainless steel external case and top.
- Stainless steel chamber and easy opening lid.
- INCOLOY special stainless steel heater element for long life, low corrosion and high temperature resistance.
- Manual air purge when starting.
- Safety device to prevent lid opening.
- Starting main switch.
Specifica
380 mm | |
150 mm | |
13 kg | |
1 Ea. | |
380 mm |
8 L | |
Autoclave | |
13 kg | |
1000 w |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
JP Selecta™ Micro 8 Desktop Autoclave > Capacity: 8L