Learn More
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 and Bravo, 70 μL
GREENER_CHOICE
Compatible with automated liquid handling systems. Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 and Bravo, 70μL are non-filtered pipette tips in 384-well racks. Constructed of clear polypropyle under strict controls to ensure quality. Options include sterile, non-sterile and double labeled tips.
Marca:  Axygen™ VT-384-70UL-R-S
Codice prodotto. 12541278
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls
  • Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • 384-well racks of non-filtered pipette 70μL tips
  • Compatible with Agilent™/Velocity VPrep™ and Bravo 384ST, 96ST and 16ST head
  • Case includes 50 racks (19,200 tips).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
70 μl
Sterile
DNase, RNase Free
Rack
SBS Rack
Sistema automatizzato di manipolazione dei liquidi Agilent™/Velocity11™ e testa VPrep™ e Bravo™ 384ST, 96ST e 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Non-filtered
Clear
Apirogeno
In rack, Round
50 Racks/Cs.