Learn More
Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 and Bravo, 70 μL
Compatible with automated liquid handling systems. Axygen™ Automation Tips for Agilent™/Velocity11 and Bravo, 70μL are non-filtered pipette tips in 384-well racks. Constructed of clear polypropyle under strict controls to ensure quality. Options include sterile, non-sterile and double labeled tips.
699.14€ - 4525.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 70 μl |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Colore | Clear |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
Da utilizzare con (applicazione) | Apirogeno |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12746669
|
Axygen™
VT-384-70UL-R-S |
Sterile |
4525.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12541278
|
Axygen™
VT-384-70UL-R-S |
Sterile | |||||||
12551278
|
Axygen™
VT-384-70UL-R-SDL |
Sterile | |||||||
10210310
|
Axygen™
VT-384-70UL-R |
Non-sterile |
4135.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12531278
|
Axygen™
VT-384-70UL-R |
Non-sterile | |||||||
Descrizione
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls
- Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- 384-well racks of non-filtered pipette 70μL tips
- Compatible with Agilent™/Velocity VPrep™ and Bravo 384ST, 96ST and 16ST head
- Case includes 50 racks (19,200 tips).
Specifica
70 μl | |
Clear | |
Apirogeno | |
In rack, Round | |
Polypropylene |
Non-filtered | |
DNase, RNase Free | |
Rack | |
Sistema automatizzato di manipolazione dei liquidi Agilent™/Velocity11™ e testa VPrep™ e Bravo™ 384ST, 96ST e 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |