Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head
GREENER_CHOICE
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems through the superior tip straightness and low %CV.
Marca:  Thermo Scientific™ 918-262
423.51 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11851723
  • 469.00€ / pezzi 4800
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Features:
  • Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 μl
Non sterile
Autoclavable
Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Standard
4800 tips
Workstation Beckman Biomek FX/NX e 3000 e Multimek AP96
Non-filtered
Trasparente
ISO 9001 and ISO 13485
In rack
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Workstation Beckman Biomek FX/NX e 3000 e Multimek AP96, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96
Certified Quality
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1379403 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/02/2023 Catalog Number918-262
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head > 20μL; For use with Beckman Biomek FX/NX and 3000 and Multimek AP96 Workstations; 96 Tips/Rack