Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head
GREENER_CHOICE
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems through the superior tip straightness and low %CV.
Marca:  Thermo Scientific™ 919-262
417.22 EUR valido fino al 2025-05-09
Usa il codice promo "24143" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11891723
  • 453.00€ / pezzi 4800
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Features:
  • Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Serie 919, trasparente
Non-filtered
Trasparente
ISO 9001 and ISO 13485
In rack
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Workstation Beckman Biomek FX/NX e 3000 e Multimek AP96, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96
Certified Quality
250 µl
Non sterile
Autoclavable
Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Standard
4800 tips
Workstation Beckman Biomek FX/NX e 3000 e Multimek AP96
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1361775 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/06/2022 Catalog Number919-262
Numero di lotto1351793 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/03/2022 Catalog Number919-262
Numero di lotto1350602 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/03/2022 Catalog Number919-262
Numero di lotto1348666 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/02/2022 Catalog Number919-262
Numero di lotto1347375 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/02/2022 Catalog Number919-262
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head > 250μL; For use with Beckman Biomek FX/NX and 3000 and Multimek AP96 Workstations; 96 Tips/Rack