Learn More
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA Codice prodotto.: 15406599
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA
Codice prodotto. 15406599
25 mg
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Codice prodotto. 15406599
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64813.MB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-23-4
Formula molecolare C6H7N5, C6H7N5
Sinonimo 3-Methyladenine; 6-Amino-3-methylpurine
Specifica
Quantità 25 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
Peso formulazione 149.15g/mol
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
Numero MDL MFCD00010531
Beilstein 146087
InChI Key FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
IUPAC Name 3-methyl-3H-purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 149.16
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Methyl-3H-adenine
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA >