Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marca: SGE™ 001814
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges
- Increased operational smoothness
- Color coded syringes by volume
- Range of needle gauge and length options
Specifica
Non a tenuta di gas | |
0.63 mm | |
42 mm | |
Confezione 5F-AG-0.63C 6 | |
Puntale conico | |
Ago fisso |
calibro 23 | |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
5 μl | |
Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |