Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
91.05€ - 480.00€
Specifica
Descrizione | Non a tenuta di gas |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
Product Type | Siringa per autocampionatore |
Volume (sistema metrico) | 5 μl |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema metrico) ago esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10177210
|
SGE™
001804 |
26 G | 0.47 mm |
480.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10300381
|
SGE™
001810 |
calibro 23 | 0.63 mm |
91.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10380421
|
SGE™
001814 |
calibro 23 | 0.63 mm |
475.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10033672
|
SGE™
001821 |
Misure da 23 a 26 | 0.63/0.47 mm |
92.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10759823
|
SGE™
001822 |
Misure da 23 a 26 | 0.63/0.47 mm |
466.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges
- Increased operational smoothness
- Color coded syringes by volume
- Range of needle gauge and length options
Specifica
Non a tenuta di gas | |
42 mm | |
5 μl | |
Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
Puntale conico | |
Ago fisso |