Learn More
Axygen™ Axypet™ Pro 8 Multi-Channel Pipettor
GREENER_CHOICE
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors are engineered to provide the highest levels of comfort, accuracy, and precision.
620.02€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO8655
Autoclavabile Autoclavable
Grip Type Ergonomic
Numero di canali 8
Product Line Axypet Pro
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16352267
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
AP-8-10-P
0.5 to 10 μL Red
620.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16382267
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
AP-8-50-P
5 to 50 μL Giallo
620.02€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16362267
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
AP-8-200-P
Da 20 a 200 μl Giallo
620.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16372267
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
AP-8-300-P
30 to 300 μL Green
620.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors have been engineered to provide the highest levels of ergonomics, accuracy, and precision. Lightweight construction, contoured shape of the handle, and 4-digit counter were designed to ensure comfortable pipetting. All pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces to reduce the wrist strain and fatigue (RSI). Colored pushbuttons (included) can help define user or application for sample safety and lower risk of cross contamination.
  • Ergonomic handle design for perfect fit for both right and left hand
  • Convenient one-hand volume setting with auto-lock system prevents accidental volume change during work
  • 4-digit counter for greater precision, perfectly positioned for visibility at all times
  • Single-channel pipettors are compatible with very narrow tubes
  • Fully autoclavable and UV-resistant for sample protection against contaminations
  • The multi-channel shafts retract individually for perfect tip loading and easier tip ejection
  • Easy in-lab calibration helps you quickly adjust your pipettor to various liquid types
  • Individually tested and supplied with a certificate of quality
Learn more from North America
Learn more from Europe, Middle East, and Africa
Specifica
Specifica
ISO8655
Ergonomic
Axypet Pro
Ergonomico
1
Autoclavable
8
Pipette
Instruction manual, QC Certificate, In-lab calibration tool
3
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ Axypet™ Pro 8 Multi-Channel Pipettor