Learn More
Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™
Compatible with Hamilton MICROLAB™ STAR and Nimbus workstations
162.48€ - 980.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase and Pyrogen free |
Da utilizzare con (applicazione) | The conductive, liquid level sensing tips are available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications |
Stile punta | Automation, Round |
Codice del prodotto | Marca | Filtrato | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Filtrato | Sterilità | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12822283
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR |
Non-filtered | Non-sterile | 10 μL | Hanging Tip Rack |
287.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12842283
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S |
Non-filtered | Sterile | 10 μL | Hanging Tip Rack |
313.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12852293
|
Axygen™
HT-10-CBK-STK |
Non-filtered | Non-sterile | 10 μL | Stack Rack |
965.00€
pezzi 11520 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12832283
|
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S |
Filtered | Sterile | 10 μL | Hanging Tip Rack |
368.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12862283
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR |
Non-filtered | Non-sterile | 50 μL | Hanging Tip Rack |
266.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12852283
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S |
Non-filtered | Sterile | 50 μL | Hanging Tip Rack |
289.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12892283
|
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S |
Filtered | Sterile | 50 μL | Hanging Tip Rack |
341.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12892293
|
Axygen™
HT-50-CBK-STK |
Non-filtered | Non-sterile | 50 μL | Stack Rack |
895.00€
pezzi 11520 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12882283
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR |
Non-filtered | Non-sterile | 300 μL | Hanging Tip Rack |
266.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12872283
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S |
Non-filtered | Sterile | 300 μL | Hanging Tip Rack |
289.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12832303
|
Axygen™
HT-300-CBK-STK |
Non-filtered | Non-sterile | 300 μL | Stack Rack |
980.00€
pezzi 11520 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12802293
|
Axygen™
HTF-300-CBK-HTR-S |
Filtered | Sterile | 300 μL | Hanging Tip Rack |
341.00€
pezzi 2304 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12832293
|
Axygen™
HTF-1000-CBK-HTR-S |
Filtered | Sterile | 1000 μL | Hanging Tip Rack |
228.00€
pezzi 1536 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12822293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-S |
Non-filtered | Sterile | 1000 μL | Hanging Tip Rack |
194.00€
pezzi 1536 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12812293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR |
Non-filtered | Non-sterile | 1000 μL | Hanging Tip Rack | ||||
Descrizione
Axygen offers a comprehensive line of tips for Hamilton™ Microlab™ automation systems.
The tips are:
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- RNase-/DNase-free and non-pyrogenic
- Available in non-sterile, sterile, non-filtered and filtered
- Conductive black polypropylene tips are available in 96-well hanging tip rack and nested tip rack and individual deck-seating rack format
- Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations.
Specifica
Black | |
DNase, RNase and Pyrogen free | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Not Autoclavable | |
The conductive, liquid level sensing tips are available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications | |
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |