Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-2ML-SQ-C
113.91 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Possibilità di scelta tra più configurazioni:
- 48 piastra rettangolare a pozzetti profondi con fondo piramidale
- 96 piastra a pozzetti profondi quadrati
- 384 piastra romboidale a pozzetti profondi quadrati
- 96piastra per saggi a 96 pozzetti con fondo rotondo (formato SBS) o con fondo a V (formato SBS)
- Piastra rettangolare a 24 pozzetti profondi
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Trasparente | |
96 | |
Pozzetti quadrati | |
25/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Polipropilene | |
Non sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
5/Pk. | |
-80 °C |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
31824009 | Certificato di qualità | 27/03/2025 | P-2ML-SQ-C |
30424027 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | P-2ML-SQ-C |
30724032 | Certificato di qualità | 18/03/2025 | P-2ML-SQ-C |
30224057 | Certificato di qualità | 27/02/2025 | P-2ML-SQ-C |
30324026 | Certificato di qualità | 25/02/2025 | P-2ML-SQ-C |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
nuova offerta Save Up to 92% -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning