Learn More
Axygen™ Thin Wall Polypropylene PCR Tubes
Designed to fit standard 96 well blocks. Axygen™ Thin Wall Polypropylene PCR Tubes are non-pyrogenic and are manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
57.95€ - 61.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase-/DNase-free |
---|---|
Colore | Clear |
Descrizione | Tube with flat cap |
Forma | Conical |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15499063
|
Axygen
PCR-02-C-500 |
0.2 mL |
57.95€
pezzi 500 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15419073
|
Axygen
PCR-05-C-500 |
0.5 mL |
61.90€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
Specifica
RNase-/DNase-free | |
Tube with flat cap | |
Non-sterile | |
Flat |
Clear | |
Conical | |
Polypropylene |