Learn More
Axygen™ Axypet™ Single-Channel Pipettor
GREENER_CHOICE
Axygen™ Axypet™ pipettors combine high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
Marca:  Axygen™ AP-2
Codice prodotto. 12642850
  • 222.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • 3-year warranty
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±12.0/ ±1.5%
1
Single-Channel Pipettor
±6.0/ ±0.7%
Tip Type: 10 μL
Axypet
0.2 to 2 μL
3 years
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Axygen™ Axypet™ Single-Channel Pipettor > 0.2 - 2 μL; A: ±12.0/±1.5%; P: ±6.0/±0.7%; Tip: 10 μL