Descrizione
For Use With: For easy placement on shelves or bench top; Autoclavable; Color: White (Translucent)
- Raised graduations and translucent color supports visual volume assessment
- Heavy duty leak-proof stopcock opens and closes in a quarter turn
- Molded integral carry handle provides ease of transportation
- Autoclavable due to polypropylene composition
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Sì |
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Colore | White (Translucent) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il posizionamento in totale semplicità su ripiani o sul banco di lavoro |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 270 mm |
Include | Closure, Moulded carrying handle |
Materiale | Polypropylene |
Product Type | Bottiglia per aspiratore |
Forma | Octagonal |
Titolo del prodotto
Bottiglia per aspirazione Azlon™ >