Learn More
Bottiglia per aspirazione in HDPE Azlon™ Codice prodotto.: 10339474
Aggiungi al carrello
Bottiglia per aspirazione in HDPE Azlon™
Codice prodotto. 10339474
Capacity: 5L; Narrow neck
Click to view available options
Capacity: 5L; Narrow neck
Codice prodotto. 10339474
Marca: Azlon BGH034
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.; Color: White
  • Raised graduations and translucent color
  • Smooth operating leak-proof stopcocks
  • Sturdy carry handle provides ease of transportation
  • Screw cap for secure storage
  • Conforms to USFDA guidelines for food contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Colore White
Diametro (sistema metrico) interno collo 49 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'erogazione da banco dei più comuni liquidi per laboratorio/acqua distillata, ecc.
Altezza (sistema metrico) con chiusura 330 mm
Include Closure
Materiale HDPE
Stile collo Stretta
Product Type Bottiglia per aspiratore
Forma Octagonal
Product Information
Titolo del prodotto
Bottiglia per aspirazione in HDPE Azlon™ >