Learn More
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™ Codice prodotto.: 15327037
Aggiungi al carrello
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Codice prodotto. 15327037
500 ml, Isopropanolo, Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese, Blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Codice prodotto. 15327037
Marca: Azlon WGW539VTMLR
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles featuring the patented DripLok™ vapor-venting valve that prevents solvent drips
  • Indelibly printed in multiple languages (based on region)
  • Includes the Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases, and safety information
  • Fitted with color coded one piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Descrizione Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Materiale LDPE (polietilene a bassa densità)
Colore chiusura Blu
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Chemical Label Isopropanolo
Diametro (sistema metrico) 75 mm
  • Safety Venting Wash Bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Safety Venting Wash Bottles
    Product Information
    Titolo del prodotto
    Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™ >