Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™ Codice prodotto.: 11343514
Aggiungi al carrello
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 11343514
500 ml, Etanolo, Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Deionized Water
Distilled Water
Etanolo
I. M. S.
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Water
Descrizione:
Indelibly printed in Arabic, French and English
Indelibly printed in English, French, German and Spanish
Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English
Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Stampa indelebile in inglese, francese, tedesco e spagnolo
Codice prodotto. 11343514
Marca: Azlon™ WGW541PML
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con simboli del Sistema mondiale armonizzato, il rombo NFPA, frasi relative ai rischi e informazioni di sicurezza stampati. Le spruzzette in LDPE Azlon™ con indicazioni multilingue mostrano il nome della sostanza chimica e le informazioni di sicurezza chiave in quattro lingue europee, eliminando la necessità di moltiplicare la produzione di spruzzette a seconda del paese in cui vengono utilizzate.
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles
  • Indelibly printed
  • Fitted with color-coded, one-piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
  • Available in three water and five solvent labels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16,91 once
Colore Semitrasparente
Descrizione Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
Include Chiusura in polipropilene arancione
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Colore chiusura Arancione
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Product Type Flacone per liquido di lavaggio stampato multilingua
Chemical Label Etanolo
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Tipo di chiusura Tappo senza sfiato
Erogazione attraverso la chiusura
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio con indicazioni multilingue in LDPE Azlon™ >