Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE Azlon™ con beccuccio integrato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Descrizione
Feature precision tips, ideal for fine liquid jet dispensing. AzlonTM LDPE Wash Bottles with Integral Spout are ergonomically designed and fit a variety of washing needs.
- Ergonomic LDPE wash bottles with an integrally molded dispensing tube jet tip
- Slim hexagonal cross section makes the bottles particularly suited to smaller hands
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
Colore | Incolore |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 21 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso come contagocce o per la dispensazione a spruzzo sottile di liquidi |
Include | Beccuccio tubo di erogazione interamente formato |
Materiale | LDPE |
N. per confezione | 5/PK |
Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 5.2 MB
Product information
Dimensione file: 2.8 MB
Product information
Dimensione file: 3.7 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Titolo del prodotto
Bottiglie per liquido di lavaggio in LDPE Azlon™ con beccuccio integrato >