Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Descrizione
Use these translucent plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles come with color-coded one-piece PP closures that maintain their shape in use.
- Flacone per liquido di lavaggio con profilo quadrato e collo largo per maggiore facilità di riempimento senza fuoriuscite
- Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
- I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
Colore | Semitrasparente |
Include | Chiusura in polipropilene blu |
Materiale | LDPE |
Quantità | 5/conf. |
Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
Colore chiusura | Blu |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 5.2 MB
Product information
Dimensione file: 2.8 MB
Product information
Dimensione file: 3.7 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Titolo del prodotto
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE >