Learn More
Azlon™ Ancoretta magnetica con dispositivi di recupero Azlon™
Dispositivi di recupero magnetici che servono a recuperare le ancorette per agitatore da liquidi sensibili. I dispositivi di recupero magnetici Azlon™ per ancorette per agitatore sono dotati di magneti incorporati in modo permanente in un'asta in PTFE.
25.70€ - 30.85€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Rivestimento | PTFE |
Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
Materiale | Magnetico |
Quantità | Conf. da 1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10514355
|
Azlon™
SWN564 |
250 mm |
25.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10400095
|
Azlon™
SWN566 |
350 mm |
30.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Retrieve stirrer bars from sensitive liquids with these magnetic retrievers. AzlonTM Magnetic Retrievers for Stirrer Bars feature magnets permanently embedded in a PTFE rod.
- Ideale per recuperare ancorette per agitatore magnetico da liquidi particolarmente sensibili o corrosivi
- I dispositivi di recupero turbo sono ideali per l’uso con ancorette per turbo agitatore
Specifica
Sì | |
10 mm | |
Conf. da 1 |
PTFE | |
Magnetico |