Learn More
Caraffe con manico in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™ Codice prodotto.: 11343694
Aggiungi al carrello
Caraffe con manico in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. 11343694
1000 ml, 20 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduazioni:
10mL
50mL
100mL
20 ml
500mL
500 ml
Codice prodotto. 11343694
Marca: Azlon JPM1000P
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza. Le caraffe con manici in polipropilene con scala graduata stampata Azlon™ sono coniche con manico ergonomico per garantire comfort e controllo. Adatte per applicazioni alimentari in conformità alle normative UE e USA. Le graduazioni stampate permanenti permettono una facile valutazione del volume. Autoclavabili a 121 °C.
Manufactured in high clarity polypropylene. Azlon™ Polypropylene Graduated Moulded Jugs with Handles are tapered with ergonomically designed handle for comfort and control. Suitable for food applications in accordance with EU and US regulations. Permanent moulded graduations provide easy volume assessment. Autoclavable to 121° C.
  • Tapered jugs in high clarity polypropylene
  • Permanent molded graduations
  • Autoclavable at 121° C
  • Ergonomically designed handle with thumb grip for easy carrying
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 33,81 once
Colore Clear
Materiale Polipropilene
N. per confezione Singolo
Quantità Ciascuno
Temperature Range (Metric) Da – 20 a 135 °C
Graduazioni 20 ml
Certificazione/Conformità UE; USA
Closure Included No
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Bocca Larga
Forma Rastremato
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Molded Jug
Altezza (sistema imperiale) 7.09 in.
Diametro (sistema metrico) 104 mm
Erogazione attraverso la chiusura No
Titolo del prodotto
Caraffe con manico in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™ >