Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Marca: Azlon™ BWP0500BULK
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
- High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Leak-proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
Specifica
500 mL | |
110 | |
110/Pk. | |
Yes | |
161 mm | |
75 mm |
Polypropylene | |
Bulk | |
White | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Screw Cap |
Titolo del prodotto
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™ >