Learn More
Recipiente in polipropilene Azlon™
Constructed from medical grade polypropylene. Azlon™ Polypropylene Gallipot is suitable for sampling, short term storage, micro-analysis, and many other applications.
Marca:  Azlon GWY526
Codice prodotto. 12584917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low form dishes made from medical grade polypropylene
  • Suitable for sampling, short term storage, micro-analysis or many other applications
  • Molded graduations to capacity
  • 60mL pots are available sterile in individually wrapped vac packs
  • Non-sterile versions are autoclavable to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
120 mL
Boat
Sampling, short term storage, micro-analysis
Polypropylene
Gallipot