Learn More
Recipiente in polipropilene Azlon™
Constructed from medical grade polypropylene. Azlon™ Polypropylene Gallipot is suitable for sampling, short term storage, micro-analysis, and many other applications.
164.00€ - 289.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Tipo | Gallipot |
Da utilizzare con (applicazione) | Campionamento, conservazione a breve termine, microanalisi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12574917
|
Azlon
GWY520 |
60 mL |
164.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12584917
|
Azlon
GWY526 |
120 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Piastre basse realizzate in polipropilene per uso medico
- Adatte per campionamento, stoccaggio a breve termine, microanalisi o molte altre applicazioni
- Graduazioni stampate della capacità
- I recipienti da 60 ml sono disponibili sterili in confezioni singole in sacchetti sottovuoto
- Le versioni non sterili sono autoclavabili a 121°C
Specifica
Polipropilene | |
Gallipot | |
Campionamento, conservazione a breve termine, microanalisi |