Learn More
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™
Codice prodotto. 12501486
500 ml, 24/conf.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Quantità:
24/PK
24/conf.
36/conf.
48/PK
72/PK
In polipropilene. I contenitori con imboccatura larga e tappi a vite Azlon™ sono autoclavabili con tappi a vite senza liner. Per la conservazione di campioni, polveri, mangimi animali e molto altro.
Manufactured from Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Wide Mouth Containers with Screw Caps are autoclavable with unlined screw caps. Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
  • Autoclavable wide mouth containers with unlined screw caps
  • Good chemical resistance
  • Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali
Include Tappo a vite non rivestito
Materiale Polipropilene
Quantità 24/conf.
Temperature Range (Metric) Da – 20 a 135 °C
Peso (sistema metrico) 1.59 kg
Chiarezza Translucent
Closure Included
Autoclavabile Autoclavable
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type Storage Container
Rivestimento interno chiusura Unlined
Diametro (sistema metrico) 89 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Titolo del prodotto
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™ >