Learn More
Taniche per applicazioni gravose in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 l
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
45 mm
80mm
Descrizione
- Good general chemical resistance
- Squat form for easy location on shelves, bench top, or while in transit
- Moulded handle for safe and secure carrying
- Moulded graduations for quick, easy volume assessment
- Autoclavable at 121° C
- Caps on 10L and 20L carboys have moulded drill guides to aid installation of feed lines
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Include | Maniglia e tappo |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1/conf. |
Larghezza (sistema metrico) | 280 mm |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 80mm |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Altezza (sistema metrico) | 360 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 2 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Dimensione file: 7.3 MB
Titolo del prodotto
Taniche per applicazioni gravose in polipropilene Azlon™ >