Descrizione
- Phenolic cap with PTFE faced sealing disc for chemical resistance
- Autoclavable up to 121°C
Specifica
Specifica
Colore | Black |
Descrizione | Tappo a vite |
Include | PTFE faced sealing disc of Ethylene Propylene |
Materiale | Phenolic Resin |
Quantità | 5/PK |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 60mm |
Materiale rivestimento interno | PTFE faced |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Reagent and media bottles, culture tubes |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Titolo del prodotto
Azlon™ Screwcaps for Reagent Bottles >