Learn More
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa Codice prodotto.: 11353474
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa
Codice prodotto. 11353474
1000 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Codice prodotto. 11353474
Marca: Azlon BPM1000P
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
  • °
  • Design salvaspazio impilabile
  • Made from high clarity polypropylene
  • Durable and economical with clear, molded permanent graduations
  • Complies to ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 120 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Incrementi 100 mL
Quantità Conf. da 5
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056
Titolo del prodotto
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa >