Learn More
Becher conici con scala graduata stampata Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descrizione
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. ™
- Tapered stacking style - space saving and easy to handle
- °
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Precise non-drip pouring spouts
- Complies with ISO 7056
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) base | 97 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 120 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 120 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
Altezza (sistema metrico) | 148 mm |
Incrementi | 100 mL |
Quantità | Conf. da 5 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Becher conici con scala graduata stampata Azlon™ >