Learn More
Azobenzene, MedChemExpress
MedChemExpress Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
dietro preventivo - 79.65€
Specifica
CAS | 103-33-3 |
---|---|
Formula molecolare | C12H10N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 182.22 |
Percent Purity | 98.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16448738
|
Medchem Express
HY-B2127 |
10 g |
dietro preventivo
10g |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16412379
|
Medchem Express
HY-B2127 |
1 g |
79.65€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.Specifica
103-33-3 | |
C12H10N2 | |
182.22 | |
98.0% |
Sicurezza e movimentazione
H341∣H350
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.